Merck
81640
Sigma-Aldrich
孕烯醇酮醋酸酯
purum
别名:
3β-羟基孕甾-5-烯-20-酮-3-醋酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H34O3
CAS号:
分子量:
358.51
Beilstein:
2062850
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
等级
purum
旋光性
[α]20/D +19±2°, c = 1% in ethanol
mp
148-150 °C
SMILES字符串
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@H]4C(C)=O)[C@@H]3CC=C2C1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)