Merck
81542
Sigma-Aldrich
聚苯乙烯 A-HMPA
extent of labeling: 0.7-1.0 mmol/g loading
别名:
2-[4-(羟甲基)苯氧基乙酰氨基]乙基-聚苯乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
標籤範圍
0.7-1.0 mmol/g loading
基質
crosslinked with 1% DVB
粒徑
500-560 μm
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)