Merck
78891
Supelco
4-羟基-4-甲基-2-戊酮
analytical standard
别名:
双丙酮醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
CAS号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1740440
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
蒸汽密度
4 (vs air)
蒸汽压
<1 mmHg ( 20 °C)
方案
≥98.5% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.9 %
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
杂质
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
沸点
166 °C (lit.)
密度
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI key
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
4-羟基-4-甲基-2-戊酮可作为内标用于通过气相色谱(SPE-GC)固相萃取法分析葡萄酒中的挥发性气味活性化合物。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
136.4 °F - closed cup
闪点(°C)
58 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Organic Building Blocks of the Chemical Industry (1989)
Determination of minor and trace volatile compounds in wine by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection.
Lopez, et al.
Journal of Chromatography A, 966(1-2), 167-177 (2002)