Merck
78707
Supelco
3-甲基-4-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-3-丁烯-2-酮
reference material
别名:
α-丙酮, 异甲基-α-紫罗兰酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22O
CAS号:
分子量:
206.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
品質等級
化驗
≥85.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
≤10.0% (iso-β-Methylionone)
密度
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChI 密鑰
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.5 °F - closed cup
閃點(°C)
110.3 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)