certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
浓度
1 g/L Pd in hydrochloric acid (nominal concentration)
技术
ICP: suitable
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期,以及痕量杂质的详信息。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期,以及痕量杂质的详信息。
应用
ICP的钯标样可以用作内标,通过激光烧蚀技术结合电感耦合等离子体质谱法(LA-ICPMS)对各种类型的固体进行定量分析。
分析说明
含1 g/L Pd的5 %盐酸溶液(含HNO3痕量),由高纯度Pd金属、HCl 和 HNO3和水制备
其他说明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS 标准品网站
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles
其他客户在看
Analysis of solids by laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS)?II. Matching with a pressed pellet
Heuzen V.AA and Morsink.W.B.J
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 46, 1819-1828 (1991)