Merck
75049
Supelco
辣椒素
certified reference material, TraceCERT®
别名:
8-甲基-N-香草基--6-壬烯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH=CH(CH2)4CONHCH2C6H3-4-(OH)-3-(OCH3)
CAS号:
分子量:
305.41
Beilstein:
2816484
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
储存条件
under inert gas (argon)
技术
gas chromatography (GC): suitable
mp
62-65 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
InChI key
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
基因信息
human ... TRPV1(7442)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
生化/生理作用
原型香草受体激动剂。 神经毒素;激活产生无髓C纤维的感觉神经元,其中许多含有P物质。 局部使用可使感觉神经末梢脱敏,从而产生反常的抗伤害感受作用;全身给药可对辣椒素敏感的细胞产生神经毒性,尤其是在新生动物中。辣椒的活性成分。
原型香草受体激动剂;神经毒素。辣椒的活性成分。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)