Merck
74736
Supelco
N-十八烷酰基-尼罗蓝
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
别名:
色离子载体 I, 3-十八烷酰亚氨基-7-(二乙胺基)-1,2-苯并吩噁嗪, 9-(二乙胺基)-5-(十八烷酰亚氨基)-5H-苯并[a]吩噁嗪, N -十八烷酰-尼罗蓝, ETH 5294
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H53N3O2
分子量:
583.85
Beilstein:
3576427
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
等级
for fluorescence
方案
≥98.0% (TLC)
mp
91-93 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
荧光
λex 614 nm; λem 663 nm (protonated)
适用性
suitable for fluorescence
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H53N3O2/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-37(42)39-34-29-36-38(32-24-22-21-23-31(32)34)40-33-27-26-30(28-35(33)43-36)41(5-2)6-3/h21-24,26-29H,4-20,25H2,1-3H3/b39-34+
InChI key
MYWBZQJIXVRCJC-JQJRJOTLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
应用
使用 ETH5294 和钾离子载体 I(缬氨霉素)制作的溶剂聚合光极膜可以用来检测 K+ 和 Ca2+ 活性
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
可比产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)