Merck
74597
Supelco
顺-3-己烯基乙酸酯
analytical standard
别名:
(3 Z )-3-己烯-1-醇乙酸酯, (3Z)-C-3-Hexenyl acetate, 乙酸叶醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS号:
分子量:
142.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.425-1.429
n20/D 1.427 (lit.)
沸点
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChI key
NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
134.6 °F
闪点(°C)
57 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes