certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技术
gas chromatography (GC): suitable
包装形式
neat
SMILES字符串
ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)C2CC=CCC2C1=O
InChI
1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI key
LDVVMCZRFWMZSG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025和ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯到来自NMI的原材料,如 NIST或NMIJ。
证书上给出了定量核磁共振法认证的内容,包括不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
证书上给出了定量核磁共振法认证的内容,包括不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2