Merck
73705
Supelco
花翠素 3-O-β-D-葡萄糖苷氯化物
analytical standard
别名:
氯化桃金娘素, 花翠素 3-O-β-D-吡喃葡萄糖苷氯化物, 花翠素 3-单葡萄糖苷, 花翠素葡萄糖苷氯化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H21ClO12
CAS号:
分子量:
500.84
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
方案
≥95.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
杂质
≤10.0% water
应用
food and beverages
包装形式
neat
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=[O+]4)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O12.ClH/c22-6-15-17(28)18(29)19(30)21(33-15)32-14-5-9-10(24)3-8(23)4-13(9)31-20(14)7-1-11(25)16(27)12(26)2-7;/h1-5,15,17-19,21-22,28-30H,6H2,(H4-,23,24,25,26,27);1H/t15-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
InChI key
ZJWIIMLSNZOCBP-BTTVDUMLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Jang Hoon Kim et al.
Bioorganic chemistry, 87, 803-809 (2019-04-13)
Eight anthocyanidin derivatives (1-8) were evaluated as potential inhibitors of the catalysis of α-glucosidase. Among them, compounds 4 and 8 had the highest levels of inhibitory activity at 100 μM (IC50 values of 14.4 ± 0.1 and 29.7 ± 1.2 μM) and acted in a dose-dependent