产品线
Selectophore™
表单
liquid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCOC(=O)CC[C@@H]1C2=CC3=NC([C@@H](CCC(=O)OCCC)C3(C)C)=C(C)C4=NC([C@H](CC(=O)OCCC)[C@@]4(C)CCC(=O)OCCC)[C@]5(C)N=C([C@@H](CCC(=O)OCCC)[C@]5(C)CC(=O)OCCC)C(C)=C(N2[Co](C#N)C#N)[C@@]1(C)CC(=O)OCCC
InChI
1S/C66H101N4O14.2CN.Co/c1-16-31-78-50(71)26-23-44-48-39-49-62(10,11)45(24-27-51(72)79-32-17-2)57(68-49)42(8)59-63(12,30-29-53(74)81-34-19-4)47(38-54(75)82-35-20-5)61(69-59)66(15)65(14,41-56(77)84-37-22-7)46(25-28-52(73)80-33-18-3)58(70-66)43(9)60(67-48)64(44,13)40-55(76)83-36-21-6;2*1-2;/h39,44-47,61H,16-38,40-41H2,1-15H3;;;/q-1;;;+1/t44-,45-,46-,47+,61?,63-,64+,65+,66+;;;/m1.../s1
InChI key
ISWKZOZLNIEXOZ-GRQAXCPQSA-N
一般描述
外形
其他说明
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup