Merck
71895
Sigma-Aldrich
4-肼基-7-硝基-苯并呋咱加合物
for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
别名:
7-Nitro-4-benzofurazanyl-hydrazine hydrazine adduct, NBD-H
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5N5O3 · NH2NH2
分子量:
227.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
for fluorescence
化驗
≥97.0% (HPLC)
螢光
λex 445 nm; λem 525 nm in chloroform (after derivatization with formaldehyde)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NN.NNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C6H5N5O3.H4N2/c7-8-3-1-2-4(11(12)13)6-5(3)9-14-10-6;1-2/h1-2,8H,7H2;1-2H2
InChI 密鑰
BLIOAKMSUDUCKB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Fluorogenic derivatizing reagent for aldehydes ketones
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Muta. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
S. Uzu et al.
Analyst, 115, 1477-1477 (1990)