Merck
70998
Sigma-Aldrich
1-(2-甲氧基乙基)哌嗪
purum, ≥98.0% (GC)
别名:
4-(2-Methoxyethyl)piperazine, N-(2-Methoxyethyl)piperazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16N2O
CAS号:
分子量:
144.21
Beilstein:
105098
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
purum
化驗
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.4730 (lit.)
n20/D 1.473
bp
193-194 °C (lit.)
密度
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c1-10-7-6-9-4-2-8-3-5-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
BMEMBBFDTYHTLH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于以下反应的反应物:
  • 生物学和药理活性分子的制备
警告
对空气敏感 - 吸收 CO2
取代透過
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
標靶器官
respiratory tract irritation
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)