主要文件
70112
Supelco
AQUANAL-professional Vario H 游离氯 (DPD)
determination of chlorine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41113319
形狀
powder
測量範圍
0.01-2 mg/L (Cl2)
應用
environmental
general analytical
包裝
粉剂/100 包,每包用于检测 10ml 样品
分析報告
方法:N,N-二乙基-对苯二胺 (DPD) 法
法律資訊
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)