Merck
69534
Supelco
衍生试剂,用于 GC:含三氟化硼的醇
for GC derivatization, LiChropur
别名:
含三氟化硼醇溶液,衍生化试剂套装,GC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NA.22
等級
for GC derivatization
形狀
liquid
品質
LiChropur
儲存溫度
2-8°C
成分
套装包含:
05576 三氟化硼[~10% (~1.3M),乙醇溶液]
15718 三氟化硼[~14% (~2M),1-丙醇溶液]
15716 三氟化硼[~10% (~1.3M),甲醇溶液]
83253 三氟化硼[~10% (~1.3M),丁醇溶液]
各 10mL
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)