Merck
68817
Supelco
联苯三唑醇
reference material, mixture of stereo isomers
别名:
3,3-Dimethyl-1-(4-phenylphenoxy)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H23N3O2
CAS号:
分子量:
337.42
Beilstein:
620948
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
等级
reference material
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2)n3cncn3
InChI
1S/C20H23N3O2/c1-20(2,3)18(24)19(23-14-21-13-22-23)25-17-11-9-16(10-12-17)15-7-5-4-6-8-15/h4-14,18-19,24H,1-3H3
InChI key
VGPIBGGRCVEHQZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)