Merck
68694
Supelco
吡虫啉
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10ClN5O2
分子量:
255.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
[O-][N+](=O)NC1=NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2
InChI
1S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,13)
InChI 密鑰
YWTYJOPNNQFBPC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
吡虫啉是一种系统性氯烟碱类杀虫剂,在农业上可有效防治蚜虫、蚧虫、粉虱、叶蝉、部分鞘翅目和鳞翅目昆虫等害虫。
在此查找更多信息: 新烟碱类
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯到来自NMI的原材料,如 NIST或NMIJ。
证书上给出了定量核磁共振法认证的内容,包括不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
  • 废水中新烟碱类的去除:一项研究强调,基于高铁酸盐(VI)的氧化工艺可从二级废水中去除新烟碱类,包括吡虫啉,这表明了一种减少这些化学品对环境污染的潜在方法(Real et al., 2024)。
  • 羊蛉的抗性模式:一项对绵羊绿蝇(Lucilia cuprina)田间菌株体外杀虫剂抗性模式的研究,包括对吡虫啉的抗性评估,为害虫种群抗性的发展和传播提供了启示(Kotze et al., 2024)。
  • 协同杀虫毒性和降低风险:研发用于杀虫剂和抗生素共递送的介孔二氧化硅纳米球,以提高吡虫啉等物质的杀虫效果,同时最大限度地减少对环境的影响(Lv et al., 2024)。
  • 防治温室害虫的替代生物杀虫剂:评估了陈皮提取物作为生物杀虫剂对蒸发三线虫的功效,为吡虫啉等化学杀虫剂的农业害虫防治提供了潜在的替代品(Flores et al., 2024)。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 7
1 of 7
实验方案
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.