Merck
68570
Sigma-Aldrich
3-甲基-1-戊炔-3-醇
purum, ≥98.0% (GC)
别名:
催眠醇, 甲基乙基乙炔基甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH≡CC(OH)(CH3)CH2CH3
CAS号:
分子量:
98.14
Beilstein:
969340
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽压
6.5 mmHg ( 20 °C)
等级
purum
方案
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
沸点
121-122 °C (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(C)(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,7H,5H2,2-3H3
InChI key
QXLPXWSKPNOQLE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
82.4 °F - closed cup
闪点(°C)
28 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)