Merck
68546
Supelco
丁酸桂酯
analytical standard
别名:
trans-Butyric acid cinnamyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=CHC6H5
CAS号:
分子量:
204.26
Beilstein:
1956350
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
密度
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CCCC(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-2-7-13(14)15-11-6-10-12-8-4-3-5-9-12/h3-6,8-10H,2,7,11H2,1H3/b10-6+
InChI 密鑰
YZYPQKZWNXANRB-UXBLZVDNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)