Merck
68190
Sigma-Aldrich
4-Methyloctane
purum, ≥99.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH(CH3)CH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
128.26
Beilstein:
1730896
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
等级
purum
方案
≥99.0% (GC)
折射率
n20/D 1.405
沸点
140-142 °C (lit.)
密度
0.719 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCC(C)CCC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)