Merck
67989
Supelco
Gentisuric acid
analytical standard
别名:
2,5-Dihydroxyhippuric acid, N-(2,5-Dihydroxybenzoyl)glycine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO5
CAS号:
分子量:
211.17
Beilstein:
18830886
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C9H9NO5/c11-5-1-2-7(12)6(3-5)9(15)10-4-8(13)14/h1-3,11-12H,4H2,(H,10,15)(H,13,14)
InChI key
FBFATOOJCPDQOZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)