Merck
67712
Sigma-Aldrich
O-甲基异脲 半硫酸盐
≥99.0% (T)
别名:
OMI®
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC(OCH3)=NH · 1/2H2SO4
CAS号:
分子量:
123.12
Beilstein:
3723107
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥99.0% (T)
mp
163-167 °C (lit.)
164-167 °C
溶解度
H2O: 0.1 g/mL, clear
SMILES 字串
COC(N)=N.COC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)