Merck
63761
Sigma-Aldrich
3-巯基-4-甲基-4H-1,2,4-三唑
purum, ≥97.0% (CHN)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5N3S
CAS号:
分子量:
115.16
Beilstein:
110580
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
等级
purum
方案
≥97.0% (CHN)
mp
165-169 °C (lit.)
165-169 °C
SMILES字符串
Cn1cnnc1S
InChI
1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
InChI key
AGWWTUWTOBEQFE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)