Merck
633879
Supelco
七氟烷-d3
98 atom % D, 97% (CP)
别名:
Fluoromethyl 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl ether-d3, Fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ether-d3, Sevoflurane-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CD(OCD2F)CF3
分子量:
203.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
97% (CP)
bp
59 °C (lit.)
密度
1.567 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])(F)OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2/i1D2,2D
InChI 密鑰
DFEYYRMXOJXZRJ-FUDHJZNOSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)