成份
L-asparagine, 2.25 g/L
magnesium citrate, 0.375 g/L
magnesium sulfate, 0.15 g/L
malachite green, 0.25 g/L
monopotassium phosphate, 1.5 g/L
potato flour, 18.75 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
應用
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
適合性
mycobacteria
應用
本品用于分离污染标本中的分枝杆菌。蛋添加剂可加快 Mycobacteria 的生长。孔雀绿、青霉素* 和萘啶酸* 可抑制革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌。(* 包含在 Gruft 添加剂中)
準備報告
将37.2g悬浮于600mL纯化水中(含12mL甘油,货号 49769)。在不断搅拌的同时加热,沸腾1分钟。121°C下灭菌15分钟。冷却至45-50°C 。无菌添加1L匀浆化无菌蛋液。如有需要,再加入4瓶Gruft分枝杆菌添加剂(货号 51803)。分装无菌培养管,85°C下倾斜放置凝固45分钟。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.