主要文件
63099
Supelco
镁离子载体 IV - 膜 A
Selectophore
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
产品线
Selectophore
质量水平
表单
solid
一般描述
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
其他说明
用于通过 ISE 测定血清中的镁的离子选择性聚合膜
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
U.E. Spichiger et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 341, 727-727 (1991)