agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質等級
SMILES 字串
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI 密鑰
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
水污染物質分類(WGK)
WGK 3