等级
reference material
方案
≥97.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
包装形式
neat
运输
wet ice
储存温度
−20°C
InChI
1S/C19H23ClN2O5/c1-11-15(18(23)25-2)16(12-6-4-5-7-13(12)20)17(19(24)26-3)14(22-11)10-27-9-8-21/h4-7,16,22H,8-10,21H2,1-3H3
InChI key
UDSAEMGNQXMCDF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3