Merck
59708
Supelco
氯酞酸二甲酯
reference material
别名:
四氯对苯二甲酸二甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6Cl4O4
CAS号:
分子量:
331.96
Beilstein:
1888840
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
155-161 °C
格式
neat
SMILES 字串
COC(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C10H6Cl4O4/c1-17-9(15)3-5(11)7(13)4(10(16)18-2)8(14)6(3)12/h1-2H3
InChI 密鑰
NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)