Merck
56613
Supelco
反式-2-癸烯酰左旋肉碱
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-N,N,N-三甲基-2-[[(2E)-1-氧代-2-癸烯基]氧基] -1-丙烷 内盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H31NO4
分子量:
313.43
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥94.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -11.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤10.0% water
應用
clinical testing
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)