Merck
55510
Sigma-Aldrich
N-羟基马来酰亚胺
purum, ≥97.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3NO3
CAS号:
分子量:
113.07
Beilstein:
1524594
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥97.0% (HPLC)
mp
130-133 °C (dec.) (lit.)
130-133 °C
SMILES 字串
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
InChI 密鑰
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
用于通过可聚合活性酯制备 N-羟基琥珀酰亚胺酯聚合物的试剂
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Y.A. Davidovitch et al.
Acta Chemica Scandinavica, B 33, 311-311 (1979)
M. Akiyama et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2122-2122 (1980)