Merck
53047
Sigma-Aldrich
5-Carboxy-X-rhodamine triethylamine salt
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
别名:
5-ROX
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H30N2O5 · C6H15N
分子量:
635.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
for fluorescence
化驗
≥90% (HPLC)
溶解度
DMSO: soluble
methanol: soluble
螢光
λex 575 nm; λem 600 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)