Merck
52256
Supelco
(±)-禾草灵
PESTANAL®, analytical standard
别名:
(RS)-2-[4-(2,4-Dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12Cl2O4
CAS号:
分子量:
327.16
Beilstein:
2338390
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
组成
carbon content, 54.0-56.2%
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12Cl2O4/c1-9(15(18)19)20-11-3-5-12(6-4-11)21-14-7-2-10(16)8-13(14)17/h2-9H,1H3,(H,18,19)
InChI key
OOLBCHYXZDXLDS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)