主要文件
51962
Millipore
m-CP 选择性添加剂 I
suitable for microbiology
别名:
滤膜法产气荚膜梭菌选择添加剂 I, 硫酸多粘菌素 B - D-环丝氨酸混合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41171614
NACRES:
NA.85
无菌性
sterile
质量水平
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
environmental
food and beverages
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
Clostridium spp.
一般描述
欧盟委员会指令 98/83/EC 推荐的用于 Clostridium perfringens 选择性分离的抗生素添加剂。
应用
for the selective isolation of Clostridium perfringens
组分
(一瓶足够用于 500mL 培养基)
D-环丝氨酸 200.0mg,硫酸多粘菌素 B 12.5mg
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)