Merck
51700
Sigma-Aldrich
2,2-二甲基-6,6,7,7,8,8,8-七氟-3,5-辛二酮
purum, ≥97.0% (GC)
别名:
6,6,7,7,8,8,8-七氟-2,2-二甲基-3,5-辛二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CF2CF2COCH2COC(CH3)3
CAS号:
分子量:
296.18
Beilstein:
2056991
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
等级
purum
方案
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
n20/D 1.380
沸点
46-47 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F7O2/c1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17/h4H2,1-3H3
InChI key
SQNZLBOJCWQLGQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)