Merck
51299
Supelco
丙醛,DAIH 衍生物
analytical standard
别名:
2-二苯基乙酰基-3-(亚丙基-腙基)茚满-1-酮, 2-二苯基乙酰基-茚满-1,3-二酮-1-亚丙基腙
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H22N2O2
分子量:
394.47
Beilstein:
2019900
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
化驗
≥98.0% (HPLC)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
neat
SMILES 字串
CC\C=N\N=C1/C(C(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-2-17-27-28-24-20-15-9-10-16-21(20)25(29)23(24)26(30)22(18-11-5-3-6-12-18)19-13-7-4-8-14-19/h3-17,22-23H,2H2,1H3/b27-17+,28-24-
InChI 密鑰
WYNULXLCEYYXEZ-YACXLVKKSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)