Merck
487155
Supelco
碘甲烷-13C溶液
99 atom % 13C (iodomethane-13C), NMR reference standard, 1% in chloroform-d (99.8 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CH3I
分子量:
142.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
NMR reference standard
analytical standard
质量水平
同位素纯度
99 atom % 13C (iodomethane-13C)
组成
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
浓度
1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
技术
NMR: suitable
NMR管尺寸
3 mm × 8 in.
适用性
suitable for NMR (reference standard)
应用
agriculture
包装形式
single component solution
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
间接检测试验
数量
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2