Merck
47657
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Dod)-王氏树脂
extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading
别名:
聚合物键合型 Nα-Fmoc-Nδ-(4,4′-二甲氧基二苯甲基)-L-谷氨酰胺 4-苄氧基苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
標籤範圍
0.4-0.6 mmol/g loading
基質
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
粒徑
200-400 mesh
儲存溫度
2-8°C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)