Merck
47564
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(PO3Bzl2)-OH
technical, ≥90% (HPLC), powder (amorphous)
别名:
Nα-芴甲氧羰基-O-[双(苄氧基)磷酰基]-L-酪氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H34NO8P
分子量:
663.65
Beilstein:
4285612
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
等级
technical
方案
≥90% (HPLC)
表单
powder (amorphous)
旋光性
[α]20/D +33.0±2°, c = 1% in chloroform
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OP(=O)(OCc2ccccc2)OCc3ccccc3)cc1)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
其他说明
合成具有O-磷酸基-L-酪氨酸的多肽时的原料
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
E.A. Kitas et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1314-1314 (1991)