Merck
474525
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis[4-(allyloxy)phenyl]-21H,23H-porphine
Dye content 90 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C56H46N4O4
分子量:
838.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 90%
mp
270-275 °C (lit.)
λmax
421 nm
SMILES 字串
C=CCOc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OCC=C)cc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(OCC=C)cc6)c7ccc(n7)c(-c8ccc(OCC=C)cc8)c9ccc2[nH]9
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)