化驗
96%
形狀
powder or crystals
mp
126-130 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O=C1C=C(SC(=C1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H12OS/c18-15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)19-17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
InChI 密鑰
ATWNDGSQGMSBJZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3