Merck
44253
Supelco
三十二烷
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)30CH3
CAS号:
分子量:
450.87
Beilstein:
1783260
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
蒸汽密度
15.6 (vs air)
蒸汽压
<1 mmHg ( 20 °C)
方案
≥98.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
沸点
467 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
69-71 °C
应用
petroleum
包装形式
neat
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
InChI key
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
三十二烷是一种非极性有机化合物。
应用
三十二烷可作为分析参考标准物,用于通过不同色谱技术测定环境样品中的分析物。
三十二烷可作为分析标准物可通过气相色谱法结合火焰电离检测法测定玉米中镰刀菌毒素——fusaproliferin。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′s分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
In-injection port thermal desorption and subsequent gas chromatography-mass spectrometric analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons and n-alkanes in atmospheric aerosol samples
Ho SSH and Yu JZ
Journal of Chromatography A, 1059(1-2), 121-129 (2004)
A Gas Chromatography- Flame Ionization Detection Method for Detection of Fusaproliferin in Corn.
Wu X and Smith JS
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(8), 3211- 3216 (2007)
Precautions for in-injection port thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC/MS) as applied to aerosol filter samples.
Ho SSH, et al.
Atmospheric Environment, 45(7), 1491-1496 (2011)
Evaluation of an in-injection port thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry method for analysis of non-polar organic compounds in ambient aerosol samples.
Ho SSH, et al.
Journal of Chromatography A, 1200(2), 217-227 (2008)