Merck
442283
Sigma-Aldrich
1′,3′-二氢-5′-甲氧基-1′,3′,3′-三甲基-6-硝基螺[2H-1-苯并吡喃-2,2′-(2H)-吲哚]
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H20N2O4
CAS号:
分子量:
352.38
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
134-136 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc2N(C)C3(Oc4ccc(cc4C=C3)[N+]([O-])=O)C(C)(C)c2c1
應用
光致变色染料
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)