Merck
44122
Sigma-Aldrich
8-Dodecanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
for fluorescence, ≥95% (HPCE)
别名:
Trisodium 8-dodecanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H29Na3O11S3
分子量:
706.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
for fluorescence
化驗
≥95% (HPCE)
mp
≥250 °C (dec.) (lit.)
溶解度
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
螢光
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)