Merck
43216
Supelco
十二甲基环己基硅氧烷
analytical standard
别名:
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12-十二甲基环己基硅氧烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H36O6Si6
CAS号:
分子量:
444.92
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
格式
neat
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
InChI 密鑰
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
十二甲基环六硅氧烷属于环状挥发性甲基硅氧烷,它是一种强效在的环境污染物,主要存在于生物群(biota)、生物固体样品、土壤、沉积物样品、废水中。这些化合物既可用作家用产品、个人护理品、清洁剂中的香料载体或溶剂,又可用作制造有机硅聚合物的前体。
應用
关于适当仪器技术的更多信息,请参考产品的检验报告。联系技术服务部提供进一步支持。
十二甲基环六硅氧烷可用作定量测定以下物质中分析物的分析参考标准:
  • 通过气相色谱和火焰电离检测(GC-FID)测定有机硅乳液。
  • 通过气相色谱-质谱联用(GC-MS)法测定生物群(biota)和废水样品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
A practical gas chromatography flame ionization detection method for the determination of octamethylcyclotetrasiloxane, decamethylcyclopentasiloxane, and dodecamethylcyclohexasiloxane in silicone emulsions
Kierkegaard A, et al.
Analytical Chemistry, 82(22), 9573-9578 (2010)
A practical gas chromatography flame ionization detection method for the determination of octamethylcyclotetrasiloxane, decamethylcyclopentasiloxane, and dodecamethylcyclohexasiloxane in silicone emulsions
Brothers MH, et al.
Journal of Chromatography A, 144, 116-125 (2016)
Determination of cyclic and linear siloxanes in wastewater samples by ultrasound-assisted dispersive liquid?liquid microextraction followed by gas chromatography?mass spectrometry
Cortada C, et al.
Talanta, 120, 191-197 (2014)