Merck
431419
Supelco
五氧化二磷
≥99.99% trace metals basis
别名:
氧化磷(V), 磷酸酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
P2O5
CAS号:
分子量:
141.94
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
4.9 (vs air)
质量水平
蒸汽压
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
方案
≥99.99% trace metals basis
表单
powder
杂质
≤0.02% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
mp
340 °C (lit.)
密度
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
NH4+: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.01%
SMILES字符串
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI key
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
五氧化二磷 (P 2 O 5 ) 是一种常用的干燥剂。它是 Eatons 试剂的成分,常用作脱水反应的催化剂。
应用
五氧化二磷可用于以下合成:
  • 羟基磷灰石 (HA) 亚微米纤维。
  • 荧光碳纳米颗粒 (FCNP)。
  • 在低温条件下以二甲基亚砜为溶剂的双四甲基铵 (TMA) 环磷酸氢盐和四磷酸铷盐。
  • 乙二醇甲基丙烯酸酯磷酸盐 (EGMP),一种紫外线活性磷酸。
特点和优势
符合 ACS 的试剂规范。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
补充剂危害
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Flame retardation behaviors of UV-curable phosphorus-containing PU coating system.
Wang SC, et al.
Journal of Polymer Engineering, 33(8), 749-756 (2013)
Development of matrix dispersion transdermal therapeutic system containing glipizide.
Behin SR, et al.
Der Pharmacia Lettre, 5, 278-286 (2013)
One-step spontaneous synthesis of fluorescent carbon nanoparticles with thermosensitivity from polyethylene glycol.
Li S, et al.
New. J. Chem., 39(9), 7033-7039 (2015)
Nayara Koba de Moura et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 117, 111327-111327 (2020-09-14)
Polymer membranes have been widely used in guided bone regeneration (GBR), especially when it comes to their use in dentistry. Poly (lactic acid) (PLA) have good mechanical properties such as flexibility, which allows the material to be moldable and also
Electrospun hydroxyapatite fibers from a simple sol-gel system.
Franco PQ, et al.
Materials Letters, 67(1), 233-236 (2012)