Merck
429643
Sigma-Aldrich
正己醛2,4-二硝基苯腙
environmental standard, 99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS号:
分子量:
280.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
等级
environmental standard
方案
99%
mp
101-103 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
InChI key
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)