Merck
42409
Supelco
Lewatit® MonoPlus M 800
~1.3 mmol/g
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
SB.52
形狀
beads
品質等級
技術
LPLC: suitable
損耗
~50% loss on drying
基質
styrene-divinylbenzene
基質活性組
quaternary amine
粒徑
~0.6 mm
容量
~1.3 mmol/g
分離技術
anion exchange
法律資訊
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)