Merck
42198
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,5-二硝基-N-(1-苯基乙基)苄胺
for chiral derivatization
别名:
(S)-(+)-N-(3,5-二硝基苯甲酰基)-α-甲基苄胺, (S)-(+)-N-(3,5-二硝基苯甲酰基)-1-苯乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CH3)NHCOC6H3(NO2)2
CAS号:
分子量:
315.28
Beilstein:
3627249
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
等級
for chiral derivatization
光學活性
[α]20/D +47±2°, c = 0.9% in acetone
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
mp
158-161 °C (lit.)
158-161 °C
SMILES 字串
C[C@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13N3O5/c1-10(11-5-3-2-4-6-11)16-15(19)12-7-13(17(20)21)9-14(8-12)18(22)23/h2-10H,1H3,(H,16,19)/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
ABEVDCGKLRIYRW-JTQLQIEISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)