Merck
420468
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-phenyl-1-benzopyrylium tetrafluoroborate
Dye content 90 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H13BF4O
分子量:
308.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 90%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
λmax
397 nm
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.Cc1cc([o+]c2ccccc12)-c3ccccc3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)